Learn More
LRP-6 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18030194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18030194 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18030194
Marke: Novus Biologicals NB1001475
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
LRP-6 Polyclonal specifically detects LRP-6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRP-6
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry 10 ug/mL, Immunohistochemistry 4 - 6 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 4 - 6 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:64000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O75581
Gen-Alias ADCAD2, FLJ90062, FLJ90421, low density lipoprotein receptor-related protein 6, low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
Gensymbole LRP6
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence CMTSVATAKGYTSDL corresponding to internal region according to NP_002327.2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4040
Testspezifität This antibody is expected to recognize an epitope corresponding to aa 1546-1560 of human LRP6 protein.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG