Learn More
LRR 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16878833 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16878833 20 μL 20 Mikroliter
16868833 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16878833 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 116281AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
May negatively regulate the 4-1BB-mediated signaling cascades which result in the activation of NK-kappaB and JNK1. Probable substrate recognition subunit of an ECS (Elongin BC- CUL2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Spezifikation
Antigen LRR 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen LRR1
Gen-Zugriffsnummer Q80VQ1, Q96L50
Gen-Alias 4 1BBLRR, LRR 1, LRR repeat protein 1, LRR1, PPIL5
Gensymbole Lrr1, Lrrc1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen LRR 1 Fusion Protein Ag2159
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 122769, 214345, 685860
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG