Learn More
LRRC18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7211019 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16823055 20 μL 20 Mikroliter
16813055 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16823055
Marke: Proteintech 245711AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
May be involved in the regulation of spermatogenesis and sperm maturation.
Spezifikation
Antigen LRRC18
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen LRRC18
Gen-Zugriffsnummer Q8N456, Q9CQ07
Gen-Alias LRRC18, UNQ933, UNQ9338, VKGE9338
Gensymbole LRRC18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen LRRC18 Fusion Protein Ag20996
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 474354, 67580
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG