missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC32/GARP Antibody (725226), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18635833 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18635833 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18635833

Marke: Novus Biologicals FAB62291H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

LRRC32/GARP Monoclonal antibody specifically detects LRRC32/GARP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LRRC32/GARP
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 725226
Konjugat HRP
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias D11S833Eleucine-rich repeat-containing protein 32, GARPGarpin, Glycoprotein A repetitions predominantgarpin, leucine rich repeat containing 32
Wirtsspezies Rat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse LRRC32/GARP, Ile18-Asn628, Accession # NP_001106850
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2615
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.