Learn More
LRRC7 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18666686 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18666686 20 μg 20 Mikroliter
18643219 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18666686 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30564320ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC7 Polyclonal specifically detects LRRC7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRRC7
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias DKFZp686I1147, leucine rich repeat containing 7, MGC144918
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-890 of human LRRC7 (NP_065845.1). FPQPLDSKPLLSQREAVPPGNIPQRPDRLPMSDTFTDNWTDGSHYDNTGFVAEETTAENANSNPLLSSKSRSTSSHGRRPLIRQDRIVGVPLELEQSTHRHTPETEVPPSNPWQNWTRTPSPFEDRTAFPSKLETTPTTSPLPERKEHIKESTEIPSPFSP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57554
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus