Learn More
LRRK2 Antibody Pack, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18538310 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pack
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
18538310 1 Pack 1 Set
1 options
Artikelnummer. 18538310
Marke: Novus Biologicals NB1009381Pack
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antibody Pack
LRRK2 Antibody Packantibody specifically detects LRRK2 in Human, Mouse, Bovine, C. elegans, Insect, Plant, Human (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Intracellular), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRRK2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Konjugat Unconjugated
Gen-Alias augmented in rheumatoid arthritis 17, AURA17, Dardarin, DKFZp434H2111, EC 2.7.11.1, FLJ45829, leucine-rich repeat kinase 2, leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2, PARK8DARDARIN, Parkinson disease (autosomal dominant) 8, RIPK7, ROCO2
Immunogen See individual datasheets.
Menge 1 Pack
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase
Gen-ID (Entrez) 120892
Zielspezies Human, Mouse, Bovine, C. elegans, Insect
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified