Learn More
Corning™ LSE™ digitales Trockenbadheizgerät
Artikelnummer. 16824651 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
2
Spannung:
230 V
230 V
Steckertyp:
EU
UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Blöcke Spannung Steckertyp unitSize
16824651 1 230 V UK -
15795893 1 230 V EU 1 Stück
15703732 2 230 V EU 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16824651
Marke: Corning™ 6877SB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Block lid
Corning™ LSE™ digitale Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen breiten Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind.
The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories. They have been designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples.
  • Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
  • Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
  • **Blocks sold separately**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp UK
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +5° to 150°C
Typ Trockenbad/Block
Display Digital, dual
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie, Histologie, Klinik-, Umwelt- und Industrielabore
Enthält Blockdeckel
Anzahl Blöcke 1
Temperaturgenauigkeit ± 0,3 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C
Breite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Höhe (metrisch) 12 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.2 kg
Spannung 230 V