Learn More
Corning™ LSE™ Festwinkelrotoren
Rotoren mit verschiedenen Röhrchengrößen und Kapazitätskonfigurationen
674.90 € - 913.35 €
Spezifikation
Typ | Rotor |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Corning™ LSE™ Kompaktzentrifuge |
Winkel | Fest |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367681
|
Corning™
480136 |
6 x 50 ml |
913.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11397681
|
Corning™
480139 |
18 x 1.5 ml |
710.53 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11377681
|
Corning™
480137 |
12 x 15 ml |
674.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit der Corning LSE Kompaktzentrifuge
- Verschiedene Konfigurationen: 6 x 50 ml, 12 x 15 ml, 18 x 1.5 ml-Röhrchen
- Maximale RPM: 6000
Spezifikation
Rotor | |
6.000 U/min | |
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifuge | |
Fest |