Learn More
Corning™ LSE™ Schüttelinkubatorzubehör, Plattformen
Artikelnummer. 16815721 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
12 x 250 ml-Kolbenklammern
20 x 125 ml-Flaschenklammern
30 x 50 ml-Flaschenklammern
6 x 1 l-Kolbenklammern
8 x 500 ml-Flaschenklammern
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
16815721 6 x 1 l-Kolbenklammern 1 Stück
16825721 8 x 500 ml-Flaschenklammern -
16835721 12 x 250 ml-Kolbenklammern 1 Stück
16845721 20 x 125 ml-Flaschenklammern -
16855721 30 x 50 ml-Flaschenklammern -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16815721 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 480162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 €
    659.89 € / 1 Stück
    Sparen 50.11 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit LSE-Tisch-Schüttelinkubator 71 l
Mit Kolbenklammern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattform
Zur Verwendung mit (Geräte) LSE 71 l-Schüttelinkubator
Enthält 6 x 1 l-Kolbenklammern