Learn More
MedChemExpress LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1)
Beschreibung
LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) inhibits the binding of TSP-1 to LAP and alleviates renal interstitial fibrosis and hepatic fibrosis. LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) suppresses subarachnoid fibrosis via inhibition of TSP-1-mediated TGF-β1 activity, prevents the development of chronic hydrocephalus and improves long-term neurocognitive defects following subarachnoid hemorrhage (SAH). LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) can readily crosse the blood-brain barrier.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 283609-79-0 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekulargewicht | 458.6 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.05 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.03 mM∣Need ultrasonic) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.