missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1)

Artikelnummer. 16421958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16421958 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16421958 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0299

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) is a latency-associated protein (LAP)-TGFβ derived tetrapeptide and a competitive TGF-β1 antagonist.

LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) inhibits the binding of TSP-1 to LAP and alleviates renal interstitial fibrosis and hepatic fibrosis. LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) suppresses subarachnoid fibrosis via inhibition of TSP-1-mediated TGF-β1 activity, prevents the development of chronic hydrocephalus and improves long-term neurocognitive defects following subarachnoid hemorrhage (SAH). LSKL, Inhibitor of Thrombospondin (TSP-1) can readily crosse the blood-brain barrier.

Spezifikation

CAS 283609-79-0
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Molekulargewicht 458.6 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.05 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.03 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.