Learn More
LSM11 Antibody (OTI1A4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen LSM11
Klon OTI1A4
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306530
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45046-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306269
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45046-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
LSM11 Monoclonal antibody specifically detects LSM11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
LSM11
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
134353
IgG2b
>95%
Antibody
OTI1A4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
2210404M20Rik, FLJ38273, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), LSM11, U7 small nuclear RNA associated, U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm11
Full length human recombinant protein of human LSM11(NP_775762) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.