Learn More
LSM11 Antibody (OTI1H1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306281 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306281 30 μL 30 Mikroliter
30306574 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306281
Marke: Novus Biologicals NBP34504030ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
LSM11 Monoclonal antibody specifically detects LSM11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LSM11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1H1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias 2210404M20Rik, FLJ38273, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), LSM11, U7 small nuclear RNA associated, U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm11
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human LSM11(NP_775762) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 134353
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a