Learn More
LSM6 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235798 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235798 150 μL 150 Mikroliter
30233764 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235798
Marke: Proteintech 121381AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The LSM6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LSM6. This antibody recognizes human antigen. The LSM6 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen LSM6
Anwendungen Immunohistochemistry, ELISA
Konzentration 350 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole YDR378C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11157
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG