Learn More
IKA™ LT 5.28 Druckregelventil
Artikelnummer. 17503626 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Temperaturregelmantel des Laborreaktorbehälters
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17503626 Temperaturregelmantel des Laborreaktorbehälters 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17503626 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020100227
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Druckregelventil LT 5.28 dient zur Regelung des Drucks im Temperaturregelmantel des Laborreaktorbehälters.
  • Das Druckregelventil LT 5.28 wird verwendet, um den Druck im Temperaturregelmantel des Laborreaktorbehälters nach dem Abklemmen der Temperaturregelschläuche zu regeln.
  • Das Ventil verhindert die Bildung eines Überdrucks, der durch einen Temperaturwechsel des Mediums im Temperaturregelmantel entstehen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Temperaturregelmantel des Laborreaktorbehälters