Learn More
Invitrogen™ LTA4H Monoclonal Antibody (24GB5540)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274996
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274996 100 μL 100 Mikroliter
30276395 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30274996
Marke: Invitrogen™ MA557442
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
LTA4H Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
Hydrolyzes an epoxide moiety of leukotriene A4 (LTA-4) to form leukotriene B4 (LTB-4). The enzyme also has some peptidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LTA4H
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 24GB5540
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen LTA4H
Gen-Zugriffsnummer P09960, P24527, P30349
Gen-Alias Leukotriene A(4) hydrolase; leukotriene A4 hydrolase; Leukotriene A-4 hydrolase; LKHA4; LTA4; LTA4 hydrodase; LTA-4 hydrolase; LTA4H; testicular secretory protein Li 27
Gensymbole LTA4H
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein of human LTA4H (aa 1-611).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16993, 299732, 4048
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b