missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LTRIN Monoclonal Antibody (1009804)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560854

Artikelnummer. 30533833

  • 399.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

LTRIN, also known as Lymphotoxin-beta Receptor Interacting Protein, is a gene that encodes a protein involved in the regulation of immune responses. This protein interacts with the lymphotoxin-beta receptor (LTbetaR), which is crucial for the development and maintenance of lymphoid organs, as well as for initiating immune responses. LTRIN plays a significant role in signaling pathways that mediate inflammation and immune cell activation. Through its interaction with LTbetaR, LTRIN helps regulate the expression of genes involved in immune responses and contributes to the organization of lymphoid tissues. Understanding LTRIN's functions and mechanisms can provide valuable insights into immune system disorders and potential therapeutic targets for diseases characterized by immune dysregulation, such as autoimmune diseases and chronic inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

LTRIN
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Synthetic Aedes aegypti LTRIN peptide.
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
ELISA, Western Blot
1009804
Unconjugated
Mouse
Protein A/G
RUO
All species
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt