Learn More
Lubiprostone, TRC
Artikelnummer. 30137680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137680 1 mg 1 Milligramm
30137031 50 mg 50 Milligramm
30007910 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4735001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136790-76-6
Summenformel C20 H32 F2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 390.46
Synonym (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
IUPAC-Name 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-Difluor-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl] Heptansäure
SMILES CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lubiprostone
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Formelmasse 390.2218