Learn More
Schmiermittel; zertifiziertes Mehrparameter-Referenzmaterial, UKAS ISO 17034 / ISO 17025-zertifiziert, 500 ml, Paragon Scientific™
Descrizione
- Zertifiziert für Viskosität, Dichte, Flammpunkt und Pourpoint mit ASTM/IP- und EN-Testmethodenprotokollen
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Mehrere Testparameter bieten eine flexible und kostengünstige Lösung
- Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- 18 Monate Haltbarkeit
- 500 ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
- Sofort ab Lager lieferbar
- Hergestellt in Großbritannien
Specifica
Specifica
| Menge | 500 ml |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?