Learn More
Schmierölstandard 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S @ 0,450; Zink in Schmieröl mit 0,250 Gew.-%, VHG™
Beschreibung
Schmierölstandard 13: Ca @ 0,100; P @ 0,010; S @ 0,450; Zn @ 0,250 Gew.-% in Schmieröl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Verfahren | XRF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineralöl |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.01%/Calcium 0.1%/Zinc 0.2516%/Sulfur 0.4504% |