Learn More
Schmierölstandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zinkgehalt 0,110 Gew.-% in Schmieröl, VHG™
Artikelnummer. 17961006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961006 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961006 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLOIL9100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schmierölstandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zn @ 0,110 Gew.-% in Schmieröl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2, 7704-34-9
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 20 cSt Mineralöl
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.0401%/Zinc 0.1103%/Calcium 0.35%/Sulfur 0.4012%