Learn More
Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30179158
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179158 25 mg 25 Milligramm
30178917 50 mg 50 Milligramm
30179453 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47372325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71206-95-6
Summenformel C13H9K2N5O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 521.57
Synonym 6-Amino-2-[(hydrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinoline-5,8-disulfonic Acid Dipotassium Salt
SMILES O=[S](OC1=CC(C)=NN1C2=CC=CC=C2)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2