Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow Polyclonal Antibody, Biotin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10092612
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10092612 500 μL 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10092612
Marke: Invitrogen™ A5751
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rabbit Polyclonal Antibody
Lucifer Yellow Polyclonal Antibody for IHC, ICC/IF
Even though the cell soma of a lucifer yellow-filled neuron may be brightly stained, its finer processes can sometimes be faint and may fade rapidly or be obscured by the more intensely stained portions of the neuron. By using anti-lucifer yellow dye antibodies in conjunction with standard enzyme-mediated immunohistochemical methods one can develop a more permanent, fade-free signal for light microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lucifer Yellow
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3 mg/mL
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS with 5mM sodium azide; pH 7.2
Gen-Alias Lucifer Yellow Dye
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Lucifer Yellow.
Reinigungsverfahren IgG fraction
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Chemical
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Zielmolekül Chemical