missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Luciferase Antibody (Luci 21 1-107), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18204354 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18204354

Marke: Novus Biologicals NB600307APCCY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Luciferase Monoclonal specifically detects Luciferase in Firefly samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Luciferase
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Luci 21 1-107
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias ec 1.13.12.7, Fluc, luciferin 4 monooxygenase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This Luciferase Antibody (Luci 21 1-107) was developed against luciferase protein from Photinus pyralis (North American firefly). [UniProt# P08659].
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Epitope Tags, Fusion Proteins
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This Luciferase Antibody (Luci 21 1-107) is specific for Luciferase, recognizing a peptide consisting of the first 258 amino acids. Further epitope mapping has not been done at this time.
Zielspezies Firefly
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.