missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Luciferase Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18553414
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18553414 0.02 mg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18553414 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NB1001677SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 19 publications

Luciferase Polyclonal specifically detects Luciferase in Firefly samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Luciferase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000 - 1:5000
Zusammensetzung 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P08659
Gen-Alias ec 1.13.12.7, Fluc, luciferin 4 monooxygenase
Wirtsspezies Goat
Immunogen Native protein from Photinus pyralis (Firefly).
Reinigungsverfahren Ion exchange chromatography
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Luciferase, no reactivity is observed against Sea pansy (Renilla reniformis) luciferase.
Zielspezies Firefly
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.