Learn More
Cole Parmer Luer-Anschlüsse
Artikelnummer. 15162359
Click to view available options
Schlauchgröße:
5/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15162359
Marke: Cole Parmer 4150726
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole Parmer Luer-Anschlüsse zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit aus und sind zur Reinigung einfach zu demontieren
Ideal für raue chemische Umgebungen
Spezifikation
Beschreibung Luer-Lock-Stecker x 1⁄16-in.-Schlauchanschluss
Autoklavierbar Ja
Material Edelstahl
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15,748 mm
Verpackungsmenge Je 1
Schlauchgröße 5/8 in.
Produkttyp Luer-Anschlüsse, Luer-Lock-Stecker x 1⁄16-in.-Schlauchanschluss