Learn More
Tuttnauer Luer to Hose
Artikelnummer. 17878279 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Modell:
A129
A131
A132
A133
A149
Beschreibung:
Female Luer to 1/4 in. Hose Barb
Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Holder
Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Größe:
0.1875 in.
0.25 in.
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17878279
Marke: Tuttnauer 467010018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer to Hose adapter for Luer-lock attachment.
  • PVDF or Stainless Steel Luer to hose adapter.
  • Hose holder for Luer-lock attachment.
Specifications
Beschreibung Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Material Plastic
Produkttyp Luer Adapter
Modell A129
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiva Washer
Größe 0.1875 in.