Learn More
Tuttnauer Luer to Hose
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Modell:
A129
A131
A132
A133
A149
Beschreibung:
Female Luer to 1/4 in. Hose Barb
Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Holder
Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Größe:
0.1875 in.
0.25 in.
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- PVDF or Stainless Steel Luer to hose adapter.
- Hose holder for Luer-lock attachment.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Male Luer to 3/16 in. Hose Barb |
| Material | Plastic |
| Produkttyp | Luer Adapter |
| Modell | A131 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Größe | 0.1875 in. |