Learn More
Poulten Graf™ Glasspritze mit Luer-Lock
Artikelnummer. 10269160
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10269160 3 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10269160
Marke: Poulten Graf™ 7 14029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus Metall und Glas. Poulten Graf™ Sanitex Glas- und Metallspritzen eignen sich perfekt für die Messung und Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Aus Metall und Glas
  • Braune Graduierungen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Glass
Farbe Klar
Produkttyp Spritze
Max. Temperatur (metrisch) 134 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 3 ml