Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Spritzen mit Luer-Konus, gasdicht, für GC-Systeme
Artikelnummer. 12886026 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
1.000 μl
10 ml
Kanülen-Gauge:
23s G
26 ga.
Länge (metrisch):
57 mm
80 mm
85 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gaschromatographiesysteme
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosampler
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12886026 5 μl 23s G 57 mm TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosampler 1 Stück
10371195 5 μl 26 ga. 80 mm - 1 Stück
15274593 1.000 μl - - Gaschromatographiesysteme 1 Stück
13416856 10 μl 23s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler 1 Stück
15214603 10 ml - - Gaschromatographiesysteme 1 Stück
12806036 10 μl 23s G 57 mm TriPlus RSH Autosampler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12886026 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 365C0231
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die gasdichte Spritze eignet sich für manuelle Injektionen. Diese Spritze zeichnet sich durch einen Anschluss mit Luer-Spitze aus und ist in verschiedenen Größen lieferbar.
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Tip-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und sind für einfache, genaue, präzi
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23s G
Länge (metrisch) 57 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 57 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosampler
Anschlusstyp Befestigt
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.