Learn More
Lufenuron, Mikromol™
Artikelnummer. 17973176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973176 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973176 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3415.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lufenuron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lufenuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
InChI-Formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC-Name N-[[2,5-Dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 511.15
Menge 250 mg
Formelmasse 509,9784 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.