Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Luff-Schoorl Reagenz |
| CAS | 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7 |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Menge | 1 l |