Learn More
Berthold Technologies Lumat LB 9510 Röhrenluminometer
Artikelnummer. 31777419 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Hohe Empfindlichkeit
Immunoassay
Reporter-Gen
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31777419 Immunoassay 1 Stück
31777295 Standard 1 Stück
31777289 Reporter-Gen 1 Stück
31777331 Hohe Empfindlichkeit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31777419 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 7145030
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Röhrenluminometer, das zur Unterstützung grundlegender Lumineszenztechnologien für Forschungsanwendungen entwickelt wurde.
  • Echte Einzelphotonenzählung kombiniert mit einer rauscharmen Photomultiplierröhre für bis zu 6 Jahrzehnte linearen Dynamikumfang
  • Ausgezeichnete Leuchtempfindlichkeit: <1 zmol Glühwürmchen-Luciferase und <1 amol ATP/Röhre (hochempfindliches Modell) können zuverlässig nachgewiesen werden
  • Kann mit bis zu 2 JET Injektoren mit variablem Volumen und ultraschneller Einspritzgeschwindigkeit ausgestattet werden, wodurch die Verzögerung zwischen Einspritzung und Messung entfällt
  • JET Injektoren verwenden Teflon Blasebalgen für präzise und schnelle Injektionen, was eine effiziente Mischung, zellfreundliche Aktivität und eine extreme Lebensdauer gewährleistet
  • LightCompass-Software™ für flexible Erstellung von Messprotokollen, Kurvenanpassung, qualitative Analyse und Einhaltung von FDA 21 CFR Part 11
Spezifikation
Typ Luminometer
Displaytyp Kein Display
Anschlusstyp USB
Detektor Rauscharme Photomultiplierröhre im Einzelphotonenzählmodus
Nachweisverfahren Lumineszenz
Nachweisgrenzen <5 amol ATP
Injektionstyp JET Injektoren
Dispensiervolumen (metrisch) 25 bis 300 μl
Farbe Hellgrau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-Assays
Spannung 110/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Höhe (metrisch) 220 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Tiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Enthält Luminometer, 2 Injektoren, Netzteil, Zubehörset, Benutzerhandbücher, LightCompass™ Grundsoftware
Systemvoraussetzungen PC mit Windows 10 oder neuer
Lagerungsbedingungen 0 °C bis 40 °C
Zertifizierung/Konformität CE, NRTL
Modell Immunoassay