Learn More
Hoefer LumiBlot Near-field Chemi Imager
Artikelnummer. 32180972
Ansicht ändern
Click to view available options
Kamera:
CMOS
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kamera Packungsgröße
32180972 CMOS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32180972 Lieferant Hoefer Lieferanten-Nr. LumiBlot
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36900.37 €
    31464.50 € / 1 Stück
    Sparen 5435.87 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombiniert ultraempfindliche Chemilumineszenzdetektion mit fortschrittlicher Nahfeldtechnologie
  • Ultrahochsensitiv: 100-mal empfindlicher als herkömmliche CCD-Imager
  • Schnell und effizient: Die meisten Proben in nur 0,2 bis 1 Sek. erfassen
  • Großer Dynamikbereich: Starke und schwache Signale gleichzeitig mit außergewöhnlicher Genauigkeit detektieren
  • Intelligenter, flexibler Betrieb: Steuerung über Monitore, Laptops, Tablets oder Smartphones; OTA-Software-Upgrades online
  • Spezifikationen:
    • Pixelgröße: 96 x 96 m
    • Chipgröße: 170 cm
    • Dynamikbereich: 6 OD
    • Full-Well-Kapazität: ≥6.000.000 e-
    • Bildgebungszeit: Schnelle Bildgebung innerhalb von 1 Sek.
    • Steuerungsoptionen: Laptop, Tablet, Smartphone oder externer Monitor
    • Probenkammer: Automatisches elektrisches Ein- und Ausfahren zur Erreichung idealer Dunkelkammerbedingungen
    • OTA-Updates: Online-Software-Updates für die neuesten Funktionen
    • Bildgebungsfläche: 148 x 115 mm
    • Abmessungen: 240 x 240 x 70 mm
  • Anwendungen:
    • Western Blotting: Chemilumineszenz-Bildgebung und quantitative Analyse
    • Dot Blotting: Chemilumineszenz-Bildgebung und quantitative Analyse ohne Elektrophorese
    • Nukleinsäure-Blotting: Southern Blot und Northern Blot
Spezifikation
Typ Bildgebungssystem
Kamera CMOS
Pixelgröße 96 x 96 m
Abmessungen 240 x 240 x 70 mm
Spannung 100/240 V