Description
Höhepunkte
- Verifiziert und passt die Messposition für Mikroplatten-Luminometer (96er- und 384-Bohrloch-Formate) an
- Ermöglicht die Überprüfung von Übersprechen, Detektorfunktion und Detektorstabilität
- Verwendet Diffusoren, um die Lichtemissionseigenschaften von Proben zu simulieren
- Geliefert in einem Transportkoffer für den Einsatz an mehreren Instrumentenstandorten
Technische Details
Verfügbare Positionen
- 96-Brunnen-Position
- 384-Brunnen-Position
- Überlastposition
Getestete Parameter
- Messposition (96-Well-Format)
- Crosstalk (96-Well-Format)
- Detektorstabilität
- Messposition (384-Well-Format)
- Crosstalk (384-Well-Format)
- Detektorfunktion (Überlastposition)
Kompatibilität
- Centro-Serie
- Mithras-Reihe
- Orion II
- Tristar-Reihe
Specifications
Specifications
| Typ | QC-Mikroplatte |
| Lichtquelle | LED |
| Nachweisverfahren | Lumineszenz |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitätskontrolle |
| Spannung | 6 V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lumat LB 9510 Röhrenluminometer |
| Enthält | Ladegerät, Transportkoffer, Testplatte |
| Zertifizierung/Konformität | EC |