Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer, two dispensers
Artikelnummer. 15803547 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Dispensers:
Max. 3
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15803547
Brand: Thermo Scientific™ 5300332
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Das Thermo Scientific Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer eignet sich für eine Vielzahl luminometrischer Forschungsanwendungen. Das kompakte und robuste Gerät bietet Vielseitigkeit hinsichtlich der verwendbaren Plattenformate, hohe Lesegeschwindigkeiten und bis zu drei Dispenser.
Dieses Gerät hat die Validierung bei der Promega Corporation bestanden und ist als SkanIt Software zertifiziert, die schnell und einfach zu erlernen ist. Sie bietet eine mühelose Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Die SkanIt Software ist eine offene Lizenzplattform, die unbegrenzte Installationen ermöglicht.
Lieferumfang:
SkanIt PC-Software. Weitere Filter auf Anfrage lieferbar.
Anwendungen umfassen:
Reportergen-Assays, Immunassays mit lumineszenten Substraten, Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays, intrazelluläre Ca2+ Assays, ATP-Assays, Phagozytose-Assays, reaktive Sauerstoffassays, mikrobiologische Assays, Enzymassays, BRET-Assays, ADME-Tox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilität Roboter
Detektortyp Photomultiplier (PMT)
Abmessungen (L x B x H) 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
Schnittstelle PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
Messgeschwindigkeit 18 s für 96-Well-Platte
Messtechnik Lumineszenz
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Produktlinie Luminoskan
Reading Options Oben und unten
Messbereich Bis zu ca. 5.000 relative Lichteinheiten (RLU)
Schütteln Orbital
Software Type SkanIt Software
Wellenlängenauswahl Filter
No. of Dispensers Max. 3
Leistungsaufnahme max. 200 VA
Versandbedingung Raumtemperatur
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.