Learn More
Hach™ LUMIStox Lumineszenz-Bakterien-Küvettentests
Beschreibung
Hach Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Bewilligungsgrenzen zugelassen und bieten die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit mit dem Dosicap-Zip, der den Kontakt mit der Lösung eliminiert.
- Vordosierte, gebrauchsfertige Lösung ohne Spülschritte
- Präzise, zuverlässige Messwerte
- Maximale Sicherheit für Anwender durch geschlossenes System
- Komfortable und fehlerfreie Dosierung
- Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Lumineszierende Bakterien |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 11348, Teil 2 |
| Format | Vordosierte Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer, einschließlich LUMIStox 300 |
| Enthält | Voll ausgestattete Box mit 10 Röhrchen |
| Anzahl Tests | 200 Bestimmungen |
| Testmethode | Toxizität |
| Typ | LUMISTOX Lumineszenz-Bakterientest |