Learn More
Hach™ LUMIStox Lumineszenz-Bakterien-Küvettentests
Click to view available options
Anzahl Tests:
20 Bestimmungen
200 Bestimmungen
Enthält:
Voll ausgestattete Box mit 10 Röhrchen
Voll ausgestattete Box mit 20 Röhrchen
Beschreibung
Hach Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Bewilligungsgrenzen zugelassen und bieten die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit mit dem Dosicap-Zip, der den Kontakt mit der Lösung eliminiert.
- Vordosierte, gebrauchsfertige Lösung ohne Spülschritte
- Präzise, zuverlässige Messwerte
- Maximale Sicherheit für Anwender durch geschlossenes System
- Komfortable und fehlerfreie Dosierung
- Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Lumineszierende Bakterien |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 11348, Teil 2 |
| Format | Vordosierte Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer, einschließlich LUMIStox 300 |
| Enthält | Voll ausgestattete Box mit 20 Röhrchen |
| Anzahl Tests | 20 Bestimmungen |
| Testmethode | Toxizität |
| Typ | LUMISTOX Lumineszenz-Bakterientest |