Learn More
Hach™ LUMIStox Lumineszenz-Bakterien-Küvettentests
Artikelnummer. p-8481043
Click to view available options
Anzahl Tests:
20 Bestimmungen
200 Bestimmungen
Enthält:
Voll ausgestattete Box mit 10 Röhrchen
Voll ausgestattete Box mit 20 Röhrchen
Artikelnummer. 10401773
Marke: Hach™ LCK480
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einführen, ablesen und fertig stellen. Hach™ LUMIStox Leuchtbakterien-Küvettentests werden in kleinen Röhrchen mit vordosierter Lösung in einer voll ausgestatteten Box verpackt. Sie bieten maximale Sicherheit, einfache Handhabung und photometrische Auswertung für die Betriebsanalyse.
Hach Küvettentests sind offiziell für gesetzlich vorgeschriebene Bewilligungsgrenzen zugelassen und bieten die Sicherheit, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Das Photometer identifiziert den Küvettentest anhand seines Barcodes (IBR+) und berechnet sofort das Ergebnis. Küvetten bieten Präzision und Sicherheit mit dem Dosicap-Zip, der den Kontakt mit der Lösung eliminiert.
  • Vordosierte, gebrauchsfertige Lösung ohne Spülschritte
  • Präzise, zuverlässige Messwerte
  • Maximale Sicherheit für Anwender durch geschlossenes System
  • Komfortable und fehlerfreie Dosierung
  • Barcode-Etikett zur automatischen Erkennung im Photometer
Spezifikation
Analyten Lumineszierende Bakterien
Zertifizierung/Konformität EN ISO 11348, Teil 2
Format Vordosierte Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer, einschließlich LUMIStox 300
Enthält Voll ausgestattete Box mit 10 Röhrchen
Anzahl Tests 200 Bestimmungen
Testmethode Toxizität
Typ LUMISTOX Lumineszenz-Bakterientest