Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 200 HiBase 1536-Well-Mikrotiterplatte mit μClear™ Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13027963
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 13027963
Marke: Greiner Bio-One 782095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Alphanumerische Well-Kodierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 32 x 48
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 3 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 12,6 μl
Wellform Abgerundet quadratisch
DNase-frei Ja
Max. RZB 1000 xG: Ausschwingrotor
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 16
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm