Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 600 μClear™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit transparentem Boden und hoher Bindungsaffinität
Artikelnummer. 10154961
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10154961 Weiß 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10154961 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655094
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Lumineszenz
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Innenbeutel zu je 10
Bindungsart Hohe Bindungskapazität
Farbe Weiß
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 25 to 340 μL
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 340 μl
Sterilität Steril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 392 μl
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
RNase-frei Ja
Abmessungen (L x B x H) 127.76 x 85.48 x 14.40 mm