Learn More
(-)-Lupinin, 97 %
Artikelnummer. 11375005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375005 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11375005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18485.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 486-70-4 | C10H19NO | 169.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-70-4
Summenformel C10H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.27
MDL-Nummer MFCD00213431
InChI-Schlüssel HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
Synonym lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
PubChem CID 91461
ChEBI CHEBI:28012
SMILES OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Lupinine
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Siedepunkt 160°C to 164°C (4 mmHg)
Menge 500 mg
UN-Nummer UN1544
Beilstein 80447
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5609
Optische Drehung −26° (c=3 in Water)
IUPAC-Name [(1R,9aR)-octahydro-1H-quinolizin-1-yl]methanol
Formelmasse 169.27
Reinheit (%) 97%