Learn More
PEPperCHIP™ Lupus-Mikroarray
Lupus-Mikroarray mit 5062 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.043.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Artikelnummer. 16357778
  • 560.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 28 ausgewählte Lupus-Autoantigene und zusätzliche 789 lineare Lupus Epitope der Immun-Epitop-Datenbank einschließlich posttranslationaler Modifikationen wie Citrullin und Acetylysin
  • Datenbank-Epitop-Längen: 3 bis 50 AA
  • Peptidlängen: 3 bis 15 AA
  • Anzahl Peptide: 5062 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Mikroglas
Individueller Barcode für jedes Microarray
1 Objektträger
1 mm
Transparent
75,4 x 25 mm
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015