missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481208 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481208 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYG0001A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.

Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride
CAS 186204-32-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H37ClN4O3S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (183.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]([C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl[H]
Molekulargewicht (g/mol) 545.14
Formelmasse 545.14
Reinheit (%) 97.36%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.