Learn More
Luteolin, TRC
Artikelnummer. 30008738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008738 10 mg 10 Milligramm
30007521 100 mg 100 Milligramm
30005703 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-70-3
Summenformel C15 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Flavone, 3',4',5,7-tetrahydroxy- (8CI), Luteolin (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone, Cyanidenon, Cyanidenon 1470, Digitoflavone, Flacitran, Luteolin-7-O-glucopyranosyl 8-C-(6' '-acetyl)-glucopyranoside, Luteoline, Luteolol, Salifazide, Weld lake, Yama Kariyasu
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-on
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luteolin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Formelmasse 286.0477