Learn More
Lutetium, AAS-Standardlösung, Lu 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11463840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463840 100 mL 100 Milliliter
11396399 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463840 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089886.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90 €
    61.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 9.25 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-20-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel Lu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
MDL-Nummer MFCD00011100
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Typ Analytical Standard
Menge 100 mL
Güte AAS-Standard
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Lutetium(III)-Oxid:0,11%; Wasser:94,89%