Learn More
Lutetium-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366587 25 x 25 mm 25 Millimeter
11365709 50 x 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000599.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-94-3
Summenformel Lu
Molekulargewicht (g/mol) 174.97
MDL-Nummer MFCD00011098
InChI-Schlüssel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC-Name Lutetium
SMILES [Lu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium foil
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick
Menge 25 x 25 mm
Geruch Odorless
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.78g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lutetium foil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: CO2,Sand,Löschpulver zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.