Learn More
Lutetium(III)-2,4-pentandionat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049196
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013189.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17966-84-6 | C15H21LuO6 | 472.29 g/mol
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate is involved in refluxing 1,2,4-trichlorobenzene. It is also used as catalyst of organic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17966-84-6
Summenformel C15H21LuO6
Molekulargewicht (g/mol) 472.29
MDL-Nummer MFCD00078030
InChI-Schlüssel HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 24282830
SMILES [Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Lutetium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
Formelmasse 472.3
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch