Learn More
Lutetium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047190.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15417465
  • 267.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14456-53-2
MFCD00049965
Spezifikation
Lutetium(III) bromide
14456-53-2
(metals basis)
414.68
Odorless
Hygroscopic
Ultra dry
5g
MFCD00049965
99.99%
Ampule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation