missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lutetium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™

80.40 € - 267.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 14456-53-2
MDL-Nummer MFCD00049965
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15407465
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047190.03
1g
80.40 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15417465
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047190.06
5g
267.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Ampouled under argon
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

14456-53-2
MFCD00049965

Spezifikation

Lutetium(III) bromide
14456-53-2
MFCD00049965
99.99%
Ampule
Ultra dry
(metals basis)
414.68
Odorless
Hygroscopic
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c

H315-H319-H335

missing translation for 'einecsNumber' : 238-446-5

missing translation for 'tsca' : Yes

missing translation for 'storageNote' :

  • Ampouled under argon

Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.